Learn More
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. p-3778309 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-32-9
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00004338
InChI Key CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126°C to 130°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CH2CO2H
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Lumps
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid