Learn More
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7030413
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304669-35-0
Formula molecolare C7H14O2Si
Molecular Weight (g/mol) 158.272
Numero MDL MFCD09265116
InChI Key ZMDNGTLKIVNNCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethylsilanol, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yl dimethylsilanol, 2-5,6-dihydro-4h-pyranyl dimethylsilanol, silanol, 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethyl, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yldimethylsilanol, amtsi069
PubChem CID 11332616
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl-hydroxy-dimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C1=CCCCO1)O
Specifica
Punti di ebollizione 54°C (0.8mmHg)
Materiale o nome chimico (3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol
Quantità 250 mg
Punto d'infiammabilità 91°C (196°F)
Peso formulazione 158.27
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.475
Densità 1.005