Learn More
3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10497554
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Identificatori chimici
CAS 5231-87-8
Formula molecolare C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.164
InChI Key DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC Name 3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Densità 1.1500g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 170.16
Percent Purity 97%