Learn More
3,4-Diaminopyridine, 98%
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
84.50€ - 303.00€
Identificatori chimici
CAS | 54-96-6 |
---|---|
Formula molecolare | C5H7N3 |
Molecular Weight (g/mol) | 109.13 |
Numero MDL | MFCD00006401 |
InChI Key | OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino |
PubChem CID | 5918 |
IUPAC Name | pyridine-3,4-diamine |
SMILES | C1=CN=CC(=C1N)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10346320
|
Thermo Scientific
112390050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
84.50€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10542364
|
Thermo Scientific Acros
112390250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
303.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
54-96-6 | |
109.13 | |
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N | |
5918 | |
C1=CN=CC(=C1N)N |
C5H7N3 | |
MFCD00006401 | |
3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino | |
pyridine-3,4-diamine |
Specifica
3, 4-Diaminopyridine | |
97.5 | |
216°C to 221°C | |
240°C | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H3N)(NH2)2 | |
22, II, 395 | |
3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino | |
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine-3,4-diamine | |
5918 | |
98% |
54-96-6 | |
100.0 | |
Brown to Brown-Gray | |
Authentic | |
C5H7N3 | |
MFCD00006401 | |
15, 398 | |
Solubility in water: 24g/L (20°C) | |
C1=CN=CC(=C1N)N | |
109.13 | |
109.13 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-220-9
Recommended Storage : Product darkens on storage
- 3,4-Diaminopyridine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.