Learn More
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10785673 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Di-O-acetyl-L-arabinal
CAS 3945-18-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H12O5
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.46
Numero MDL MFCD04112729,MFCD08704080
Quantità 1 g
Beilstein 17, IV, 2035
Sinonimo 3,4-di-o-acetyl-l-arabinal, 3s,4s-3-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl acetate, d-di-o-acetylarabinal, di-o-acetyl-d-arabinal, 3,4-di-o-acetyl-d-ribal, 3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,2-dideoxy-d-erythro-pent-1-enopyranose diacetate, 3s,4s-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3s,4s-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-erythro-pent-1-enitol 3,4-diacetate
InChI Key OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
SMILES CC(=O)O[C@H]1COC=C[C@H]1OC(C)=O
IUPAC Name [(3R,4S)-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-3-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 200.19
PubChem CID 8030588
Peso formulazione 200.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Oil