Learn More
3-(4,5-Dimethyl-2-thazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, ∽98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4404435 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
21g
Identificatori chimici
CAS 298-93-1
Formula molecolare C18H16BrN5S
Molecular Weight (g/mol) 414.33
Numero MDL MFCD00011964,MFCD00066662
InChI Key AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Colore Orange-Yellow
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole;bromide
Peso formulazione 414.32
Percent Purity ∼98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium Bromide