Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3527248
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 26815-13-4
Formula molecolare C12H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.273
Numero MDL MFCD09064988
InChI Key CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
PubChem CID 10727031
IUPAC Name 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 95%