Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
Marca: DWK Life Sciences A610010001021
25.89 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Specifica
Round bottom | |
100Pack | |
Test Tube |
100 mm | |
10 mm |