Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
27.00€ - 278.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Foro spina | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Foro spina | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10499162
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02161202 |
PTFE plug and screw thread retaining device | 2.5 mm | Plug size: NS 12.5 |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10622571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02221402 |
Solid Glass plug, capillary side arms | 2.5 mm | Plug size: NS 14.5 |
278.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10160581
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02101202 |
Solid Glass plug | 2.5 mm | Plug size: NS 12.5 |
186.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10778711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02101404 |
Solid Glass plug | 4 mm | Plug size: NS 14.5 |
213.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10728141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02161804 |
PTFE plug and screw thread retaining device | 4 mm | Plug size: NS 18.8 |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10489742
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02101804 |
Solid Glass plug | 4 mm | Plug size: NS 18.8 |
27.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
Rubinetto d’arresto | |
Borosilicate Glass |