Learn More
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, 98%
Codice prodotto. p-3779645 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14376-79-5
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00001640
InChI Key OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
IUPAC Name 3,3,5,5-tetramethylcyclohexan-1-one
SMILES CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11°C to 12°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8954g/mL
Punti di ebollizione 200°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)4C6H6(=O)
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.453
Quantità 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Gravità specifica 0.8954
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone