Learn More
(3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane, 97%
Codice prodotto. p-7046876
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 675-62-7
Formula molecolare C4H7Cl2F3Si
Molecular Weight (g/mol) 211.08
Numero MDL MFCD00039294
InChI Key OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
IUPAC Name dichloro-methyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 121°C to 122°C
Materiale o nome chimico (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Quantità 5 g
Numero UN UN2985
Beilstein 1744964
Punto d'infiammabilità 15°C (59°F)
Peso formulazione 211.09
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.385
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.261