Learn More
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15400556
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15400556
1 g, 1g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15400556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53286.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 850568-50-2
Formula molecolare C10H13BO4
Molecular Weight (g/mol) 208.02
Numero MDL MFCD04973736
InChI Key NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
PubChem CID 3674880
IUPAC Name [3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]boronic acid
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 100°C to 104°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.02
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoY29D002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto
Numero di lottoF07Z032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodotto
Numero di lottoQ19E036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Codice prodotto
Titolo del prodotto
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™ >