Learn More
3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine, 98%, Thermo Scientific™
57.80€ - 205.00€
Identificatori chimici
CAS 902837-30-3
Formula molecolare C12H16ClNO
Molecular Weight (g/mol) 225.716
Numero MDL MFCD08061103
InChI Key GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 24212031
IUPAC Name 3-(2-chloro-5-methylphenoxy)piperidine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11419770
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11429770
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
902837-30-3
225.716
GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
24212031
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
C12H16ClNO
MFCD08061103
3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
3-(2-chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Specifica
3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
C12H16ClNO
3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
225.716
225.72
902837-30-3
MFCD08061103
GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
3-(2-chloro-5-methylphenoxy)piperidine
24212031
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures