Learn More
3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula lineare | BrCH2C(O)C6H4CN |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 224.06 |
Percent Purity | 95% |