Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471694
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 892502-09-9
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
InChI Key JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC Name 3-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%