Learn More
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
26.22€ - 1423.49€
Specifica
Content And Storage <4°C
Additivo 2xyt Broth
Forma Powder
Formulazione 31g/L
Da utilizzare con (applicazione) Molecular Genetics
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10123103
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2467-10
10,000 g Poly Pail N/A N/A N/A
10346793
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2467-100
100 g Poly Bottle N/A N/A N/A
10011223
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2467-2
2000 g Poly Bottle N/A N/A N/A
10617633
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2467-500
500 g Poly Bottle N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Formulation Usage: 31.0g/L
Specifica
Specifica
<4°C
Powder
Molecular Genetics
2xyt Broth
31g/L
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Broth Miller