Learn More
Greiner Bio-One 2 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
176.60€
Specifica
Descrizione | Shape: Standard |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Graduato | Sì |
Graduazioni | 1/100 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10686581
![]() |
Greiner Bio-One
710180 |
Individual Paper/Plastic Wrap |
176.60€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Shape: Standard | |
Sterile | |
1/100 | |
Pipetta sierologica |
Polystyrene | |
Sì | |
2 mL |