Learn More
3M™ Occhiali di sicurezza in policarbonato
Codice prodotto. 10309704
Click to view available options
Lens Tint:
Amber
Filtro UV
Gray
Lunghezza del modello regolabile per adattamento e comfort maggiori. Gli occhiali di sicurezza in policarbonato 3M sono estremamente resistenti agli urti.
Additional features and style increase security, comfort, and wearer acceptance.
  • Adjustable temple length to suit the individual
  • Excellent impact resistance
  • Polycarbonate lens provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation
  • Anti-scratch and anti-fog coating for increased durability and improved vision
  • Optical Class 1 for prolonged use
  • Ideal for use in many environments including agriculture, assembly work, automotive and bodyshops, construction, DIY, grinding, laboratories, light engineering, and woodworking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Amber
Product Type Safety glasses; Safety Spectacles
Da utilizzare con (applicazione) Construction,‎ Metal fabrication,‎ Forestry
Colore telaio Blue
N. per confezione 1 ciasc.
Stile stanghette Adjustable length, comfortable fit
Lens Material Policarbonato
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado