Learn More
3M™ Occhiali di sicurezza in policarbonato
Codice prodotto. 10136394
Click to view available options
Lens Tint:
Amber
Filtro UV
Gray
Lunghezza del modello regolabile per adattamento e comfort maggiori. Gli occhiali di sicurezza in policarbonato 3M sono estremamente resistenti agli urti.
Additional features and style increase security, comfort, and wearer acceptance.
  • Adjustable temple length to suit the individual
  • Excellent impact resistance
  • Polycarbonate lens provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation
  • Anti-scratch and anti-fog coating for increased durability and improved vision
  • Optical Class 1 for prolonged use
  • Ideal for use in many environments including agriculture, assembly work, automotive and bodyshops, construction, DIY, grinding, laboratories, light engineering, and woodworking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166:2001
Lens Coating Antiappannamento, Antigraffio
Lens Tint Filtro UV
Product Type Occhiali di sicurezza
Da utilizzare con (applicazione) Edilizia, fabbricazione di metalli
Colore telaio Blu
N. per confezione 1 ciasc.
Stile stanghette Adjustable length, comfortable fit
Lens Material Policarbonato