Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, parte superiore chiusa, filettatura 24-400, setto assemblato
Sigilli combinati pronti per l'uso.
Marca:  Fisherbrand™ 24 15 1007
42.04 EUR valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24140" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12921001
  • 51.65€ / pezzi 100
Quality Analysis and Quality Control Testing
Usa il codice promozionale 24140 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • No time consuming and tricky assembly
  • No contamination of the liner with sweat/fat normally caused by manual assembly
  • Broad variety of different septa materials for almost all applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE/EPDM
24 mm
Storage
2 mm
Black, White
Polypropylene
100
Screw Cap