Learn More
Sharpsafe™ 24L Infectious Sharps for Incineration Waste Container
The generous size of the 24L model means it is particularly suited for areas generating large amounts of contaminated waste.
Marca:  Sharpsafe™ 41202431
Codice prodotto. 15655697
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wide horizontal aperture ensures easy disposal of large items and allows proportionally greater fill than similar vertical feed type openings
  • Large volume provides enhanced cost effectiveness in high usage areas
  • A semi-translucent lid and visible fill line help ensure user safety by allowing clear indication of when the fill line is reached
  • Pivot flap ensures safe disposal
  • In-mould label offers permanent audit trail which cannot be removed
  • Temporary and Final Closure feature
  • Simple 4-click assembly
Specifica
Specifica
24 L
Yellow Semi-Translucent
Closure
UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
335 x 230 x 450 mm
Disposal of sharp, contaminated waste