Learn More
Jenway™ 230V Power Supply, EU Plug
Used with all echem bench models
Marca:  Jenway™ 99956-01
Codice prodotto. 11470509
  • 32.90€ / Pezzo
Focus On Clean Water
Usa il codice promozionale 24139 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 230V
  • EU plug
  • For use with all echem bench models
Specifica
Specifica
Power Supply, EU Plug
230 V