Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE22672
Codice prodotto. 15270614
  • 55.80€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
Vials with 10.25 mm O.D.
22 mm
32 mm high cryoboxes
12 x 12 cells