Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE22094
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifica
Grid Divider | |
Vials with 10 mm O.D. | |
22 mm |
32 mm high cryoboxes | |
12 x 12 cells |