Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE22090
Codice prodotto. 15200534
  • 46.20€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
Vials with 17 mm O.D.
22 mm
32 mm high cryoboxes
7 x 7 cells
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers > Array: 7 x 7 cells; Holds: Vials with 17 mm O.D.