Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Green, Aluminum Cap, 10mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0525
Codice prodotto. 11805040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Green
  • Center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Butyl
20 mm
Spazio di testa
3 mm
Dark Gray, Green Lacquered
Aluminum
100
Crimp Cap