Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.141.025000
Codice prodotto. 11994672
  • 177.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25.4mm
203.2 mm
Stainless Steel
25 mm
ASTM E 11
Shaker AS 300
For separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox