Learn More
RETSCH 200 mm Diameter ISO Stainless Steel With Wire Gauze Test Sieve
175.00€
Specifica
Quantità | 1Each |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
Materiale | Stainless Steel |
Include | Certificate indicating Compliance |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15108968
|
RETSCH
60.331.000063 |
63 μm |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Specifica
1Each | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
50mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
RETSCH 200 mm Diameter ISO Stainless Steel With Wire Gauze Test Sieve