Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci per test in poliossimetilene-nylon, diam. 200 x alt. 45 mm
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polyoxymethylene frame
- Nylon test sieve skin
- Diameter: 200 mm
- Internal height of 45 mm
- No metal parts
Specifica
1 ciascuno | |
Setacci per analisi | |
Poliossimetilene | |
200 mm |
100 μm | |
DIN 4197 | |
45 mm | |
Nylon |