Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for an array of Frontier™ fixed angle rotors.
53.35€ - 129.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Frontier Fixed-Angle Rotors |
---|---|
No. of Places | 1 |
N. per confezione | 2 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15886632
|
Ohaus™
30130889 |
7 mL |
64.20€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15896632
|
Ohaus™
|
5 mL |
53.35€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15826642
|
Ohaus™
|
15 mL |
129.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15816642
|
Ohaus™
|
16 mL |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15806642
|
Ohaus™
|
30 mL |
129.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier.
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Specifica
Frontier Fixed-Angle Rotors | |
1 | |
2 |