Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Racks, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors
Fit inside a swing-out bucket to facilitate centrifugation of tubes of custom size/number.
Marca: Ohaus™ 30314865
178.51 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Allows you to centrifuge tubes of custom size or number
- Suitable for use in buckets for Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors
Specifica
1 x 85 mL | |
R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors | |
1 |
38 | |
Rack, 1x85ml D38mm RB, 2/pk, V2 | |
2 |
Titolo del prodotto
Ohaus™ 2 x Centrifuge Racks, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors > 1 x 85 mL