Learn More
Fisherbrand™ Connettori a 2 vie
Per fissare due aste o tubi ortogonali. I connettori per impalcatura a due vie Fisherbrand™ si possono serrare a mano.
Marca:  Fisherbrand™ FB68501
Codice prodotto. 10559961
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Con viti a testa zigrinata
  • Per aste e provette con diametri compresi tra 6 e 13 mm
Specifica
Specifica
Connettore a 2 vie
A 2 vie