Learn More
2-Vinylpyridine, 97%, stabilized
Codice prodotto. p-211353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
CAS: 100-69-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-69-6
Formula molecolare C7H7N
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00006355
InChI Key KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
IUPAC Name 2-ethenylpyridine
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Vinylpyridine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50°C
Colore Brown
Densità 0.9983g/mL
Punti di ebollizione 159°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5490 to 1.551
Quantità 5 mL
Beilstein 20, 256
Gravità specifica 0.9983
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/100 mL in water (20°C). Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in hydrocarbons,alcohol,ketones and,esters,soluble in methanol,ethanol,dioxane
Stabilizzatore 0.1% tert.-butylcatechol
Viscosità 1.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 105.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Vinylpyridine, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.