Learn More
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
69.80€ - 184.00€
Identificatori chimici
CAS 131747-43-8
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD01862052
InChI Key BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
PubChem CID 2777547
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15454487
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31841.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15444487
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31841.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
131747-43-8
191.11
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
2777547
OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
C7H4F3NO2
MFCD01862052
2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Specifica
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
185°C to 187°C
MFCD01862052
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
2777547
97%
131747-43-8
C7H4F3NO2
2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
191.11
191.11
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures