Learn More
2-Quinoxaloyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54745-92-5 | C9H5ClN2O | 192.6 g/mol
52.06€ - 161.81€
Identificatori chimici
CAS | 54745-92-5 |
---|---|
Formula molecolare | C9H5ClN2O |
Molecular Weight (g/mol) | 192.6 |
InChI Key | SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci |
PubChem CID | 2734681 |
IUPAC Name | quinoxaline-2-carbonyl chloride |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11946611
|
Thermo Scientific Acros
163762500 |
250 mg |
52.06€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11936611
|
Thermo Scientific Acros
163760010 |
1 g |
161.81€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
54745-92-5 | |
192.6 | |
2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci | |
quinoxaline-2-carbonyl chloride |
C9H5ClN2O | |
SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N | |
2734681 | |
C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl |
Specifica
2-Quinoxaloyl chloride | |
54745-92-5 | |
94.0 | |
Liquid | |
C9H5ClN2O | |
SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N | |
quinoxaline-2-carbonyl chloride | |
2734681 | |
95% | |
Glass Bottle |
113.0°C to 115.0°C | |
Colorless to Yellow | |
100.0 | |
94% min. (GC) | |
2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ci | |
C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl | |
192.6 | |
192.6 | |
Authentic |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 259-315-9
- 2-Quinoxaloyl chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.