Learn More
2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526344
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 176690-44-1
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD02684097
InChI Key DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3857593
IUPAC Name 2-pyridin-3-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Sinonimo 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%