Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
- Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
- Limitata deriva della linea di base del gradiente
- Bassi livelli di metalli in tracce
- Nessuna impurità non volatile
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
Punto di fusione | -89.5°C (literature) |
Nota nome | CHROMASOLV™ LC-MS |
CAS max % | 100.0000% |
Densità | 0.785 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punti di ebollizione | 77°C to 83°C |
Quantità | 6 x 1 L |
Punto d'infiammabilità | 12°C |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | (CH3)2CHOH |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.