Learn More
2-Propanol, Laboratory Reagent, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15680990 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Laboratory Reagent,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -90°C
Colore Colorless
Densità 0.785g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C to 83°C (1013 hPa)
Quantità 25 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.377(lit.)
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado Laboratory Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.