Learn More
2-Propanol-d{8}, 99%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11354368
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2-Propanol-d{8} is used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22739-76-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 68.15
Numero MDL MFCD00044341
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Sinonimo 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol-d8
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.90g/mL
Punto d'infiammabilità −11.7°C (53°F)
Odore Alcohol-like
Quantità 1 g
Punto di fusione -89.5°C
Punti di ebollizione 82.4°C
Numero UN UN1219
IUPAC Name 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane
Peso formulazione 68.15
Percent Purity 99%