Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 17199590
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -89.5°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
Absorbance max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 275 nm, max. 0.30 at 250 nm, max. 1.0 at 245 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 77°C to 83°C
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHOH
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Peso formulazione 60.11
Percent Purity >99.85%
Grado HPLC