Learn More
2-Propanol CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
Punto di fusione | -89.5°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 0.785g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 82°C |
Quantità | 100 mL |
Indice di rifrazione | n20/D 1.377 |
Formula lineare | (CH3)2CHOH |
Pressione del vapore | 44mmHg (25°C) |
Beilstein | 635639 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.