Learn More
2-Propanol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15641700
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
ACS reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -90°C
Colore Colorless
Densità 0.785g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 83°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.377(lit.)
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol