Learn More
2-Propanol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Description
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
Punto di fusione | -90°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.785g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 83°C |
Quantità | 20 L |
Limite di esplosione | 0.02 |
Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
Punto di combustione | 750°F |
Imballaggio | Stainless Steel Can |
Show More |