Learn More
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, 98%
Codice prodotto. p-3779407 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27503-81-7
Formula molecolare C13H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 274.29
Numero MDL MFCD00053007
InChI Key UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
IUPAC Name 2-phenyl-3H-benzimidazole-5-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3647
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 274.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid