Learn More
2-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
78.04€ - 727.00€
Identificatori chimici
CAS | 280559-30-0 |
---|---|
Formula molecolare | C15H23BO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 246.157 |
Numero MDL | MFCD09953475 |
InChI Key | GTZNZJQZUWIDTN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylpropylboronic acid pinacol ester, 2-2-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
PubChem CID | 46739058 |
IUPAC Name | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC(C)C2=CC=CC=C2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15467635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26931.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11491510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26931.03 |
1 g | N/A | ||||||
11401520
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26931.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
280559-30-0 | |
246.157 | |
GTZNZJQZUWIDTN-UHFFFAOYSA-N | |
46739058 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC(C)C2=CC=CC=C2 |
C15H23BO2 | |
MFCD09953475 | |
2-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylpropylboronic acid pinacol ester, 2-2-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane |
Specifica
2-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester | |
C15H23BO2 | |
2-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylpropylboronic acid pinacol ester, 2-2-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC(C)C2=CC=CC=C2 | |
246.157 | |
246.16 |
280559-30-0 | |
MFCD09953475 | |
GTZNZJQZUWIDTN-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane | |
46739058 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures