Learn More
2-Oxocyclohexanepropionitrile, 99%
Codice prodotto. p-7033582
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 4594-78-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4594-78-9
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Numero MDL MFCD00013797
InChI Key SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-2-oxocyclohexyl propanenitrile, 2-2-cyanoethyl cyclohexanone, cyclohexanepropanenitrile, 2-oxo, 2-2-cyanethyl cyclohexanone, 2-oxo-1-cyclohexanepropionitrile, cyclohexanepropionitrile, 2-oxo, 2-oxocyclohexanepropionitrile, 2-.beta.-cyanoethyl cyclohexanone, 2-b-cyanoethyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanepropiononitrile
PubChem CID 96223
IUPAC Name 3-(2-oxocyclohexyl)propanenitrile
SMILES O=C1CCCCC1CCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxocyclohexanepropionitrile
Densità 1.021
Punti di ebollizione 138°C to 142°C (10 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3276
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 99%