Learn More
2-Nitrophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10376720
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-75-5
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00011688
InChI Key IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC Name 2-nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 47.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 214.0°C to 216.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4OH
Quantità 500 g
Numero UN 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Indice di Merck 15, 6707
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene
Viscosità 1.35 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid