Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ 2-Neck Adapters
Two parallel necks with two NS sockets and one NS cone
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05010014
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12594
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
NS 29/32 | |
Duran Tubing | |
1 | |
NS 14/23 |