Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175802
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 556109-99-0
Formula molecolare C10H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.234
Numero MDL MFCD08271915
InChI Key ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 7537566
IUPAC Name (2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%