missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 10659505
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 332345-29-6
Formula molecolare C8H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 214.239
InChI Key NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.24
Percent Purity 97%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato